Drukuj
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 986 PLN
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formuła: C₆H₄F₈O₃
MW: 276.081 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…81 °C (150 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28334289
Numer CAS: 1980044-06-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III