Drukuj
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450293-1G PC450293-5G
APOSPC450293-1GEA 986 PLN
APOSPC450293-1G APOSPC450293-5G
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formuła: C₅H₅F₅O₃
MW: 208.083 g/mol
Temp. Wrzenia: 77…78 °C (75 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28334288
Numer CAS: 1980085-24-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 III