Drukuj
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450292-1G PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA 1520 PLN
APOSPC450292-1G APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Formuła: C₅H₆F₄O₃
MW: 190.093 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28334287
Numer CAS: 916678-16-5
Jednostka: 3272
ADR: 3 III