Drukuj
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 754 PLN
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Formuła: C₄H₆F₂O₃
MW: 140.085 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054293
Numer CAS: 916678-13-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 III