Drukuj
4-Fluoroisophthalic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450277-1G PC450277-25G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 576 PLN
APOSPC450277-1G APOSPC450277-25G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Formuła: C₈H₅FO₄
MW: 184.121 g/mol
Temp. topnienia: 290…293 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06208805
Numer CAS: 327-95-7