Drukuj
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450249-5G PC450249-1G
APOSPC450249-5GEA 1740 PLN
APOSPC450249-5G APOSPC450249-1G
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether
Formuła: C₅H₅F₇O
Temp. Wrzenia: 68 °C
Gęstość: 1,3945 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16621315
Numer CAS: 376-98-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III