Drukuj
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 969 PLN
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Formuła: C₆H₁₀F₄O
Temp. Wrzenia: 93 °C
Gęstość: 1,1018 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16619143
Numer CAS: 18180-34-2
Jednostka: 3271
ADR: 3,II