Drukuj
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 2000 PLN
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Formuła: C₉H₉F₁₂O₄P
Temp. Wrzenia: 140 °C (6 mm Hg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00371442
Numer CAS: 563-10-0