Drukuj
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,2,2-Tetrafluoro-1-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethoxy]ethane
PC450236-25G PC450236-5G PC450236-100G
APOSPC450236-25GEA 917 PLN
APOSPC450236-25G APOSPC450236-5G APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Formuła: C₆H₆F₈O₂
Temp. Wrzenia: 80 °C (50 mm Hg)
Gęstość: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16619127
Numer CAS: 358-39-4