Drukuj
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 580 PLN
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formuła: C₆H₁₂F₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24842562
Numer CAS: 1435806-96-4