Drukuj
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450189-1G PC450189-5G
APOSPC450189-1GEA 1470 PLN
APOSPC450189-1G APOSPC450189-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formuła: C₃H₂F₆O₄S₂
Temp. Wrzenia: 191 °C (745 mm Hg)
Temp. topnienia: 32…36 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861122
Numer CAS: 428-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-052-5