Drukuj
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 1300 PLN
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formuła: C₄Cl₂F₆
Gęstość: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23704312
Numer CAS: 3832-15-3