Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentyl)trimethoxysilane
PC450175-25G PC450175-1G PC450175-5G
APOSPC450175-25GEA 0 PLN
APOSPC450175-25G APOSPC450175-1G APOSPC450175-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Formuła: C₈H₁₃F₇O₃Si
Temp. Wrzenia: 88…89 °C (70 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18074425
Numer CAS: 109134-39-6