Drukuj
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-[Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoropropane
PC450152-5G PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA 2300 PLN
APOSPC450152-5G APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Formuła: C₁₀H₁₀F₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22123981
Numer CAS: 21983-88-0