Drukuj
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 1360 PLN
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formuła: C₉H₄F₆N₂O
MW: 270.131 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18074397
Numer CAS: 113638-38-3