Drukuj
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluorophenylmethylcarbinol
PC450145-1G PC450145-250MG PC450145-5G
APOSPC450145-1GEA 1770 PLN
APOSPC450145-1G APOSPC450145-250MG APOSPC450145-5G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18072180
Numer CAS: 692732-03-9