Drukuj
1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450134-1G PC450134-250MG
APOSPC450134-1GEA 2040 PLN
APOSPC450134-1G APOSPC450134-250MG
1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
1-(Perfluorohexyl)docosane
Formuła: C₂₈H₄₅F₁₃
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28135666
Numer CAS: 825651-73-8