Drukuj
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Dostawca: Apollo Scientific
PC450115-1G PC450115-5G
APOSPC450115-1GEA 946 PLN
APOSPC450115-1G APOSPC450115-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Formuła: C₆H₄F₁₀O
MW: 282.079 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22123959
Numer CAS: 1691-22-1