Drukuj
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoro(methanesulphonyl)methane
PC450086-1G PC450086-5G
APOSPC450086-1GEA 2040 PLN
APOSPC450086-1G APOSPC450086-5G
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Formuła: C₂H₃F₃O₂S
Temp. Wrzenia: 130 °C
Gęstość: 1,5141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18916802
Numer CAS: 421-82-9