Drukuj
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450064-1G PC450064-250MG PC450064-5G
APOSPC450064-1GEA 760 PLN
APOSPC450064-1G APOSPC450064-250MG APOSPC450064-5G
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone
Formuła: C₃H₂Br₂F₂O
MW: 251.852 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19442051
Numer CAS: 1309602-53-6