Drukuj
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 3830 PLN
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Formuła: C₆H₉BrF₂
MW: 199.036 g/mol
Temp. Wrzenia: 49…50 °C (11 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13189572
Numer CAS: 1196156-51-0