Drukuj
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 1770 PLN
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Formuła: C₃F₈O₂S
MW: 252.083 g/mol
Temp. Wrzenia: 34…40 °C
Temp. topnienia: –59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20489409
Numer CAS: 14856-91-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II