Drukuj
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4492-250MG PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA 1220 PLN
APOSPC4492-250MG APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Formuła: C₁₀HF₇O
Temp. topnienia: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143689
Numer CAS: 727-49-1