Drukuj
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G PC44896-250MG PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA 290 PLN
APOSPC44896-1G APOSPC44896-250MG APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅ClF₂O
MW: 178.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28520352
Numer CAS: 1785519-54-1