Drukuj
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4485-1G PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA 1400 PLN
APOSPC4485-1G APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formuła: C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH
Temp. topnienia: 235…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458095
Numer CAS: 1210389-46-0