Drukuj
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4484-1G PC4484-5G
APOSPC4484-1GEA 522 PLN
APOSPC4484-1G APOSPC4484-5G
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formuła: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Temp. topnienia: 205…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458094
Numer CAS: 1211182-74-9