Drukuj
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Bromo-6-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC448209-1G PC448209-100MG PC448209-250MG
APOSPC448209-1GEA 2600 PLN
APOSPC448209-1G APOSPC448209-100MG APOSPC448209-250MG
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole
Formuła: C₆H₃BrFN₃
MW: 216.011 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29127456
Numer CAS: 937013-96-2