Drukuj
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [3-fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid, (3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxymethylbenzeneboronic acid
PC448015-250MG PC448015-1G PC448015-5G
APOSPC448015-250MGEA 182 PLN
APOSPC448015-250MG APOSPC448015-1G APOSPC448015-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₃
MW: 169.946 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13181609
Numer CAS: 1082066-52-1