Drukuj
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4472-1G PC4472-250MG PC4472-5G
APOSPC4472-1GEA 1700 PLN
APOSPC4472-1G APOSPC4472-250MG APOSPC4472-5G
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Triphenylsulphonium nonaflate
Photoinitiator/photoacid generator
Formuła: C₁₈H₁₅S·C₄F₉O₃S
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683476
Numer CAS: 144317-44-2