Drukuj
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Dostawca: Apollo Scientific
PC446061-1G PC446061-500MG PC446061-5G
APOSPC446061-1GEA 1330 PLN
APOSPC446061-1G APOSPC446061-500MG APOSPC446061-5G
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Formuła: C₇H₅F₃NO₃·Na
MW: 231.104 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19981460
Numer CAS: 1311283-96-1