Drukuj
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, 3-(1-Aminoethyl)benzotrifluoride
PC4459-1G PC4459-250MG
APOSPC4459-1GEA 247 PLN
APOSPC4459-1G APOSPC4459-250MG
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.178 g/mol
Temp. Wrzenia: 69.4…70.8 °C (45 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038877
Numer CAS: 59382-36-4