Drukuj
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-[Difluoro(iodo)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, α,α,2,3,4,5,6-Heptafluoro-α-iodotoluene
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 1180 PLN
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Formuła: C₇F₇I
MW: 343.968 g/mol
Temp. Wrzenia: 153 °C
Gęstość: 2.185 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153184
Numer CAS: 79865-03-5
Jednostka: 1760
ADR: 8 II