Drukuj
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC43512-1G PC43512-250MG PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA 290 PLN
APOSPC43512-1G APOSPC43512-250MG APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.574 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18417405
Numer CAS: 1261846-02-9