Drukuj
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4325-25G PC4325-5G
APOSPC4325-25GEA 760 PLN
APOSPC4325-25G APOSPC4325-5G
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Perfluoro(ethylcyclohexane)
Formuła: C₈F₁₆
Temp. Wrzenia: 100…102 °C
Temp. topnienia: –60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066613
Numer CAS: 335-21-7