Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ester
PC4314-5G PC4314-1G
APOSPC4314-5GEA 812 PLN
APOSPC4314-5G APOSPC4314-1G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate
Formuła: C₈HF₇O₂
MW: 262.081 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784266
Numer CAS: 142685-25-4
Jednostka: 3272
ADR: 3 III