Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC430117-1G PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA 1300 PLN
APOSPC430117-1G APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Formuła: C₃H₆F₃NO·ClH
Temp. topnienia: 189…191 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08447280
Numer CAS: 886050-51-7