Drukuj
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 760 PLN
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formuła: C₆H₃F₆N₃
Temp. Wrzenia: 72…73 °C (20 mm Hg)
Temp. topnienia: 31…34 °C
Gęstość: 1,5973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08059507
Numer CAS: 369-22-2