Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC4278-1G PC4278-5G PC4278-100MG
APOSPC4278-1GEA 691 PLN
APOSPC4278-1G APOSPC4278-5G APOSPC4278-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.064 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04638751
Numer CAS: 54090-42-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III