Drukuj
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 110 PLN
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formuła: C₇H₅F₂NO₃
Temp. Wrzenia: 71 °C (0,6 mm Hg)
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06656243
Numer CAS: 392-25-6