Drukuj
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC421232-100MG PC421232-250MG
APOSPC421232-100MGEA 443 PLN
APOSPC421232-100MG APOSPC421232-250MG
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide
Formuła: C₅H₇F₂NO
MW: 135.112 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24619684
Numer CAS: 1355328-30-1