Drukuj
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC421229-10G PC421229-1G PC421229-5G
APOSPC421229-10GEA 6380 PLN
APOSPC421229-10G APOSPC421229-1G APOSPC421229-5G
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Formuła: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226323
Numer CAS: 864293-36-7