Drukuj
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3-Dichloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC421169-250MG PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA 472 PLN
APOSPC421169-250MG APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂Cl₂FI
MW: 290.889 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194304
Numer CAS: 939990-10-0