Drukuj
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 1040 PLN
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Formuła: C₆H₄BrF₂NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12911848
Numer CAS: 832735-61-2