Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 1170 PLN
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formuła: C₆H₃BrF₃N·BrH
Temp. topnienia: 197…209 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD19690886
Numer CAS: 1354425-60-7