Drukuj
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Bromo-6-fluoronicotinic acid
PC421066-1G PC421066-250MG PC421066-5G
APOSPC421066-1GEA 2460 PLN
APOSPC421066-1G APOSPC421066-250MG APOSPC421066-5G
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219.996 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185798
Numer CAS: 1214332-31-6