Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC421021-1G PC421021-500MG PC421021-5G
APOSPC421021-1GEA 946 PLN
APOSPC421021-1G APOSPC421021-500MG APOSPC421021-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formuła: C₆H₃BrF₃NO
Temp. Wrzenia: 75 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10698596
Numer CAS: 888327-36-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III