Drukuj
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC420032-1G PC420032-500MG PC420032-250MG
APOSPC420032-1GEA 2050 PLN
APOSPC420032-1G APOSPC420032-500MG APOSPC420032-250MG
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Formuła: C₄H₅BrF₂
MW: 170.983 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22989493
Numer CAS: 1310729-91-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III