Drukuj
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
PC420003-1G PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA 2050 PLN
APOSPC420003-1G APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C₅H₇F₂NO₂
MW: 151.111 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17480490
Numer CAS: 1225532-86-4