Drukuj
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide
PC4175W-1G PC4175W-5G
APOSPC4175W-1GEA 460 PLN
APOSPC4175W-1G APOSPC4175W-5G
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₁₄H₉F₄NO
MW: 283.221 g/mol
Temp. topnienia: 101…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045089
Numer CAS: 33489-71-3