Drukuj
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropane hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
PC4170N-1G PC4170N-5G
APOSPC4170N-1GEA 685 PLN
APOSPC4170N-1G APOSPC4170N-5G
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₄FN·ClH
MW: 203.684 g/mol
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075463
Numer CAS: 2413-54-9